Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS Código de producto.: 10070013
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS
Código de producto. 10070013 Tienda Thermo Scientific Productos
30 m, 0,32 mm, 0,25 μm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
15 m
25m
30 m
30m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Código de producto. 10070013
Marca: Thermo Scientific™ 260C143P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
  • Fase de polaridad media, 35 % fenil polisilfenilsiloxano
  • Actividad en la superficie excepcionalmente baja
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Similares a: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recomendada para:
  • Pesticidas
  • Herbicidas
  • Drogas
  • Hidrocarburos poliaromáticos
  • Productos farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperatura máxima 330/360 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-35 MS
Tipo USP G42
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas, GC/MS para herbicidas, GC/MS para drogas, GC/MS para hidrocarburos poliaromáticos (PAH), GC/MS para productos farmacéuticos
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad media
Descripción 30 m x 0,32 mm x 0,25 μm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt