Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1
Utilice esta columna para GC no polares para el desarrollo y análisis de métodos de compuestos clorados y nitromáticos y muestras medioambientales.
Marca:  Thermo Scientific™ 260A396P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10592635
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Utilice la columna para GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 para el desarrollo de métodos y para el análisis medioambiental y de compuestos clorados y nitroaromáticos. Estas columnas para cromatografía de gases de polisiloxano dimetil al 100 % de fase no polar tienen una temperatura de funcionamiento alta.
Fase no polar, fenil polisilfenileno-siloxano al 5%. Sangrado bajo y estabilidad alta. Alta relación señal-ruido para mayor sensibilidad. Alta resistencia a la contaminación de oxígeno y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,53 mm
TR-1
30 m
TRACE
3 μm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1 > 30m x 0,53mm x 3 μm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.