Learn More
Metales traza 1 sin mercurio para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Al | 500 μg/ml |
V | 250 μg/ml |
As | 100 μg/ml |
Be | 100 μg/ml |
Co | 100 μg/ml |
Cr | 100 μg/ml |
Cu | 100 μg/ml |
Fe | 100 μg/ml |
Mn | 100 μg/ml |
Ni | 100 μg/ml |
Pb | 100 μg/ml |
Zn | 100 μg/ml |
Cd | 25 μg/ml |
Se | 25 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trace Metals I without Mercury |
Nombre de nota | Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo | Certified Reference Material |
Solvent or Matrix | 5% HNO3 |
Industry Type | Wastewater Testing |
Cantidad | 500 mL |
Grado | Medioambiente |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Trace Metals I
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product intended for laboratory use only
Título del producto
Metales traza 1 sin mercurio para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido