Learn More
Solución 2 de elementos traza, MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trace Element Solution 2 |
Sinónimo | 1, 000X Solution |
Cantidad | 100 mL |
Título del producto
Solución 2 de elementos traza, MP Biomedicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido