Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP Graduated Conical Measures
Facilitates easier pouring while not significantly decreasing measurement accuracy. Kartell™ Graduated Conical Measures provide the ability to mix solutions within the measure itself.
94.80€ - 99.45€
Especificaciones
Temperatura máxima | 170 °C |
---|---|
Forma | Cilíndrico |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Base Type | Ancha |
Tipo | Probeta de medición graduada |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10225141
|
Kartell™
0142200 |
94.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10356351
|
Kartell™
0142500 |
Capacidad: 1000 ml |
99.45€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Can withstand temperatures up to 170°C
- Wide base for stability
- Suitable for applications with food
Especificaciones
170 °C | |
Productos alimenticios | |
Probeta de medición graduada |
Cilíndrico | |
Ancha |