Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP Graduated Conical Measures
Facilitates easier pouring while not significantly decreasing measurement accuracy. Kartell™ Graduated Conical Measures provide the ability to mix solutions within the measure itself.
Marca: Kartell™ 0142500
Detalles adicionales : Peso : 0.71064kg
Descripción
- Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
- Base amplia para una mayor estabilidad
- Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
170 °C | |
Productos alimenticios | |
263 mm |
Cilíndrico | |
Ancha | |
Probeta de medición graduada |