Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP Graduated Conical Measures
Facilitates easier pouring while not significantly decreasing measurement accuracy. Kartell™ Graduated Conical Measures provide the ability to mix solutions within the measure itself.
Marca: Kartell™ 0142200
Detalles adicionales : Peso : 0.29700kg
Descripción
- Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
- Base amplia para una mayor estabilidad
- Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
100 ml | |
2 ml | |
Cilíndrico | |
Ancha | |
Probeta de medición graduada |
Paquete de 12 | |
170 °C | |
Productos alimenticios | |
117 mm |