Learn More
Patrón de procedimiento de lixiviación característica de la toxicidad 1, SPEX CertiPrep™
Código de producto. p-4384830 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 mL, 125 ml
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Ba500 μg/ml
Antígeno25 μg/ml
As25 μg/ml
Cr25 μg/ml
Pb25 μg/ml
Cd5 μg/ml
Se5 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCLP Standard 1 without Mercury
Nombre de nota Without Mercury
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
CAS 7440-39-3, 7440-22-4, 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Nombres de analitos o componentes Ba( 500mg/L),Ag(25mg/L),As(25mg/L)
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Elemento Ba, Ag, As
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 125 mL
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
Product intended for laboratory use only
Título del producto
Patrón de procedimiento de lixiviación característica de la toxicidad 1, SPEX CertiPrep™ >