Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster mate ToughBond™ B-489 con adhesivo agresivo
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. Las etiquetas de poliéster mate Brady B-489 con adhesivo agresivo se utilizan con la impresora BMP71.
Marca: Brady™ 114817
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Homologado por UL, con aprobación CSA | |
Caucho, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
250/rollo | |
1,5 x 1,5 pulg | |
De -40 °C a +120 °C | |
0,112 mm | |
38,10 x 38,10 mm | |
38,10 mm |
Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-489) | |
Seguimiento de activos; etiquetado de códigos de barras; ID de equipos y componentes, ID general e industrial; etiquetado de paneles; placas de clasificación; ID de datos y voz | |
1 | |
Cuadrada | |
38,1 x 38,1 mm | |
0,0044 in | |
41,28 mm | |
38,10 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Etiquetas de poliéster mate ToughBond™ B-489 con adhesivo agresivo > Ancho x Alto: 38,1 x 38,1mm (1,5 x 1,5 pulg.)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction