Learn More
Estándar de número de base total, ASTM D2896 (valor nominal: 30,17 mg de KOH/g), 3 x 50 g, Paragon Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
3 × 50 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Descripción
- Número de base (TBN) probado y certificado de acuerdo con ASTM D2896 / IP 276
- Certificado en estricta conformidad con ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS
- El nivel más alto de garantía de acreditación, proporcionando los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
- Plenamente trazable a las normas internacionales y a los bajos niveles de incertidumbre consigue la máxima precisión de los datos.
- Normalmente se utiliza en el análisis de aceites y lubricantes usados, pero no se limita a ellos.
- Se suministra en paquetes de un solo volumen o en paquetes triples.
- Se suministran en envases de vidrio a prueba de manipulación, lo que garantiza la integridad de las muestras.
- Fabricado en el Reino Unido
- 24 meses de vida útil.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 3 × 50 g |
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.