Learn More
Estándar de número de ácidos totales, ASTM D664 (valor nominal: 0,49 mg de KOH/g), 3 x 125g, Paragon Scientific™
Fabricado específicamente para la verificación de los instrumentos analíticos utilizados para determinar el índice de acidez mediante titulación potenciométrica. Cada estándar está certificado de conformidad estricta con los protocolos internacionales de métodos de prueba, ASTM D664/IP 177.
Marca: Paragon Scientific TAN005/3
Descripción
- Número de ácido (TAN) probado y certificado de acuerdo con ASTM D664 / IP 177
- Certificado en estricta conformidad con ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS
- El nivel más alto de garantía de acreditación, proporcionando los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
- Plenamente trazable a las normas internacionales y a los bajos niveles de incertidumbre consigue la máxima precisión de los datos.
- Normalmente se utiliza en el análisis de aceites y lubricantes usados, pero no se limita a ellos.
- Se suministra en paquetes de un solo volumen o en paquetes triples.
- Se suministran en envases de vidrio a prueba de manipulación, lo que garantiza la integridad de las muestras.
- Fabricado en el Reino Unido
- 24 meses de vida útil.
Especificaciones
3 x 125 g |
Seguridad y manipulación
- total acid number standard
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: zinc bis [O,O bis(2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate), 2,6-di-tert-butylphenol,triphenyl phosphate
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.