Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators features increased functionality and additional warning and safety functions.
Marca:  Julabo™ 9153651
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15234353
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • PID2 temperature control, stability ±0.02°C
  • ATC 3-point calibration
  • RS232 interface
  • Early warning system for low liquid level and high/low temperature
  • Pump capacity electronically adjustable
Especificaciones
Especificaciones
PID
8 L
0.9kW at +20°C; 0.8kW at 0°C; 0.5kW at -20°C; 0.16kW at -40°C
LED
2 Barbed fittings for tubing 8 and 10mm I.D. (pump connections M10 x 1 female)
±0,02 °C
230 V 60 Hz 14 A
Interior (L x An x F): 12 x 18 x 15 cm
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1
-50°C a +200°C
2 kW
FPW50-MA
49 x 42 x 70 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators > Pump Capacity Flow Rate: 11 to 16L/min.; No Integrated Programming; LED display