Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators features increased functionality and additional warning and safety functions.
Marca:  Julabo™ 9153633
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11914818
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • PID2 temperature control, stability ±0.02°C
  • ATC 3-point calibration
  • RS232 interface
  • Early warning system for low liquid level and high/low temperature
  • Pump capacity electronically adjustable
Especificaciones
Especificaciones
16 L
0.5kW at +20°C, 0.32kW at 0°C, 0.12kW at -20°C; 0.03kW at -30°C
2 kW
Acero inoxidable
±0,02 °C
46 x 36 x 69 cm
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1
De -30 °C a +200 °C
2 Barbed fittings for tubing 8 and 10mm I.D. (pump connections M10 x 1 female)
F33-MA
14 x 23 x 20 cm
115 V 60 Hz 15 A
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators > Range: -30 to 200deg.C; Pump Flow Rate: 11 to 16L/min.; Capacity: 16L; Cooling Capacity: 0.5kW at 20deg.C, 0.32kW at 0deg.C, 0.12kW at -20deg.C