Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators features increased functionality and additional warning and safety functions.
Marca:  Julabo™ 9153618
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11904818
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • PID2 temperature control, stability ±0.02°C
  • ATC 3-point calibration
  • RS232 interface
  • Early warning system for low liquid level and high/low temperature
  • Pump capacity electronically adjustable
Especificaciones
Especificaciones
PID
2.5 L
0.45kW at 20°C, 0.34kW at 0°C, 0.15kW at -20°C; 0.05kW at -30°C
LED
2 Barbed fittings for tubing 8 and 10mm I.D. (pump connections M10 x 1 female)
FP35-MA
42 x 31 x 64 cm
Interior (L x An): 12 x 18 cm
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1
De -35 °C a +150 °C
2 kW
Acero inoxidable
±0,02 °C
115 V 60 Hz 14 A
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators > Range: -35 to 150deg.C; LED display; Cooling Capacity: 0.45kW at 20deg.C, 0.39kW at 0deg.C, 0.15kW at -20deg.C