Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves de carga superior
Equipado de fábrica con una gran cantidad de características de serie, lo que lo hace adecuado para esterilizar líquidos (medios), desecho, cristalería y otros instrumentos.
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 840 mm |
---|---|
Diámetro de la cámara (métrico) | 456 mm |
Tipo de producto | Autoclave de carga superior |
Pantalla | Controlador de pantalla táctil en color de 14,47 cm (5,7 pulgadas) totalmente programable |
Requisitos eléctricos | Monofásico o trifásico, 7/10 kW |
Descripción
- Fitted with heaters in chamber as standard
- 5.7 in. color touchscreen with integrated USB data port
- Delayed start and a media holdwarm feature for greater control over when you want to sterilize
- Safety: over-temperature protection, an external pressure gauge, a cooling lock, a safety valve test program and an emergency stop button
- Validation port, drain valve and an electropolished stainless steel chamber
- Castor mounted for easy movement
- Timed/pulsed freesteaming
Especificaciones
840 mm | |
Autoclave de carga superior | |
Monofásico o trifásico, 7/10 kW | |
660 mm |
456 mm | |
Controlador de pantalla táctil en color de 14,47 cm (5,7 pulgadas) totalmente programable | |
Acero inoxidable (cámara) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Astell Scientific™ Autoclaves de carga superior