Learn More
Tolileno 2,4-diisocianato, 80 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 584-84-9 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
50.25€ - 257.28€
CAS | 584-84-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H6N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 174.16 |
Clave InChI | DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate |
PubChem CID | 11443 |
ChEBI | CHEBI:53556 |
Nombre IUPAC | 2,4-diisocianato-1-metilbenceno |
SMILES | CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10134220
|
Thermo Scientific Acros
202502500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
50.25€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10583561
|
Thermo Scientific Acros
202500010 |
1 L | Frasco de vidrio |
123.33€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11935681
|
Thermo Scientific Acros
202500025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
257.28€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
584-84-9 | |
174.16 | |
2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate | |
CHEBI:53556 | |
CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O |
C9H6N2O2 | |
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N | |
11443 | |
2,4-diisocianato-1-metilbenceno |
Especificaciones
Tolylene 2,4-diisocyanate | |
12.5°C to 13.5°C | |
1.2200g/mL | |
127°C | |
75% min. (GC) | |
CH3C6H3(NCO)2 | |
13,IV,243 | |
1.22 | |
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: evolving carbon dioxide in water, soluble in ether, acetone and other organic solven | |
CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O | |
174.16 | |
CHEBI:53556 | |
80% |
584-84-9 | |
De incoloro a amarillo | |
115.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C9H6N2O2 | |
1.5670 to 1.5690 | |
15,9689 | |
2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate | |
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-diisocianato-1-metilbenceno | |
11443 | |
174.16 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Mortal en caso de inhalación.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Susceptible de provocar
Declaración de GHS P
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
En caso de irritación cutánea:Consultar a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
En caso de irritación cutánea
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 209-544-5
- Tolylene-2,4-diisocyanate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.