Learn More
TNFAIP3 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 3A11G6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL488-66695-100UL
Código de producto. 16800836
  • 450.00€ / 100 microlitros
Descripción
The TNFAIP3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TNFAIP3. This antibody recognizes human, rat antigen. The TNFAIP3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
Especificaciones
TNFAIP3
Monoclonal
2000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat
Immunofluorescence
3A11G6
CoraLite 488
100 μL
7128
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
TNFAIP3 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 3A11G6, Proteintech > 100 μL