Learn More
Abnova™ TNFAIP3/CEN6p (Texas Red/FITC) FISH Probe
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
Etiqueta o tinte | FITC, Rojo Texas |
Para utilizar con (aplicación) | Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA) |
Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL |
Ubicación | 6q23/6p12.1 |
Sonda | Aprox. 260 kb/660 kb |
Tipo de producto | Sonda FISH TNFAIP3/CEN6p |
Cantidad | 200 μl |
Fuente | ADN genómico |
Especie | Humano |
Título del producto
Abnova™ TNFAIP3/CEN6p (Texas Red/FITC) FISH Probe >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido