Learn More
TMEM70 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2C11C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | TMEM70 |
---|---|
Clon | 2C11C3 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16887185
|
Proteintech
60195-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16877185
|
Proteintech
60195-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TMEM70 is a recently identified mitochondrial protein that is thought to play a role in the biogenesis of the ATP synthase in higher eukaryotes. Mutations in this gene result in early neonatal onset of hypotonia, hypertrophic cardiomyopathy, lactic acidos and 3-methylglutaconic aciduria (3-MGC-uria), and usually cause death within the first six weeks of life, although some patients survive much longer. Little is known of the role of TMEM70, but it is conserved across multicellular eukaryotic organisms. It contains a conserved DUF1301 domain and two putative transmembrane regions.Especificaciones
TMEM70 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
TMEM70, transmembrane protein 70 | |
TMEM70 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
2C11C3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
Q921N7, Q9BUB7 | |
54968, 70397 | |
TMEM70 Fusion Protein Ag16947 | |
Primary | |
-20°C | |
TMEM70 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
TMEM70 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2C11C3, Proteintech