missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ TMEM14A Recombinant Protein

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH15097
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 28978
Peso molecular 36.63
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108912
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028978-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16118912
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028978-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH15097
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
36.63
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TMEM14A
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
28978
TMEM14A (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MDLIGFGYAALVTFGSIFGYKRRGGVPSLIAGLFVGCLAGYGAYRVSNDKRDVKVSLFTAFFLATIMGVRFKRSKKIMPAGLVAGLSLMMILRLVLLLL
C6orf73/PTD011
TMEM14A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications