missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TMEM141 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TMEM141 |
---|---|
Concentración | 0.29 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815584
|
Proteintech
16092-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805584
|
Proteintech
16092-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TMEM141 is a protein coding gene.Especificaciones
TMEM141 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
A2AJB2, Q96I45 | |
499755, 51875, 85014 | |
TMEM141 Fusion Protein Ag8341 | |
Primary | |
-20°C | |
TMEM141 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
RP11 216L13.7, TMEM141, transmembrane protein 141 | |
Tmem141 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |