missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM141 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 16092-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16805584

  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

TMEM141 is a protein coding gene.
Especificaciones

Especificaciones

TMEM141
Polyclonal
Unconjugated
TMEM141
RP11 216L13.7, TMEM141, transmembrane protein 141
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
499755, 51875, 85014
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A2AJB2, Q96I45
Tmem141
TMEM141 Fusion Protein Ag8341
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales