Learn More
TMEM141 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16092-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815584
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
TMEM141 is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
TMEM141
Polyclonal
Unconjugated
TMEM141
RP11 216L13.7, TMEM141, transmembrane protein 141
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
499755, 51875, 85014
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A2AJB2, Q96I45
Tmem141
TMEM141 Fusion Protein Ag8341
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat