missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TLR4 Antibody (TLR4/3895R), DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08732V
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TLR4 Monoclonal antibody specifically detects TLR4 in Human, Rat, Porcine, Canine, Guinea Pig, Monkey samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
TLR4 | |
Monoclonal | |
DyLight 405 | |
ARMD10, CD_antigen: CD284, CD284, CD284 antigen, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, homolog of Drosophila toll, hToll, TLR4, TLR-4, TOLL, toll like receptor 4 protein, toll-like receptor 4 | |
Recombinant full-length human TLR4 protein. (Uniprot: O00206) | |
100 μg | |
Adaptive Immunity, Autophagy, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neurodegeneration, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites | |
7099 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
ELISA | |
TLR4/3895R | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Rat, Pig, Canine, Guinea Pig | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
TLR4 Antibody (TLR4/3895R), DyLight 405, Novus Biologicals™ > 100 μg; DyLight 405
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido