Learn More
TLR2 Antibody (TL2.1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 61 publication
Marca:  Novus Biologicals NB100-56722
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18741684
  • 520.00€ / 0.10 miligramo
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
TLR2 Monoclonal specifically detects TLR2 in Human, Mouse, Rat, Canine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Functional, In vitro assay, Dot Blot, Flow (Cell Surface), Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
TLR2 Antibody (TL2.1) - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.1mg; Unlabeled
For Research Use Only