Learn More
Solución de titanio para ICP 10 g/l, matriz HNO3/HF, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12937233
compliance-icons compliance-icons
Solución de titanio para ICP 10 g/l, matriz HNO3/HF, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12937233 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL, Frasco, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12937233
Marca: Fisher Chemical S 361 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Ti
Concentración 10±0.02 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Ti
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride/Hydrogen Fluoride
Cantidad 500 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1129178 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/07/2025 Código de productoS 361 100
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Titanium (Ti) 10000mg/l in HNO3 5%,HF 2%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Solución de titanio para ICP 10 g/l, matriz HNO3/HF, Fisher Chemical™ >