Learn More
Titanio, solución estándar de plasma, Specpure™, Al 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
120.00€ - 356.00€
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Ti |
Peso molecular (g/mol) | 47.87 |
Número MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Clave InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
Nombre IUPAC | titanio |
SMILES | [Ti] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11369007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038725.AD |
50 mL |
120.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11359007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038725.AE |
100 mL |
187.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11480171
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038725.AP |
500 mL |
356.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titanio |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Especificaciones
Titanium | |
Líquido | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titanio | |
23963 | |
Frasco de plástico |
7440-32-6 | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes