Learn More
Sulfato de titanio(IV), técnico, solución ≈ 15 % (p/v)
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 13693-11-3 |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Número MDL | 168084 |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid, Titanium sulfate (Ti(SiO4)2)
Título del producto
Sulfato de titanio(IV), técnico, solución ≈ 15 % (p/v) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido