Learn More
Óxido de titanio(IV), rutilo, 99,5 % mín. (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1317-80-2 | O2Ti | 79.87 g/mol
64.22€ - 461.30€
CAS | 1317-80-2 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Ti |
Peso molecular (g/mol) | 79.87 |
Número MDL | MFCD00011269,MFCD00210650 |
Clave InChI | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
PubChem CID | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
Nombre IUPAC | dioxotitanio |
SMILES | O=[Ti]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11334698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043047.30 |
250 g |
64.22€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11324698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043047.A1 |
1 kg |
118.59€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11344698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043047.A7 |
5 kg |
461.30€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Titanium dioxide is used in paints, plastics, paper, and foods. It is used as a UV-resistant material. It shows useful applications in earth sciences. It is also useful in quantitative provenance studies. It is also useful for the photocatalytic applications. It is also useful in high temperature superconducting resonators. It is also used as a material in the memristor, a new electronic circuit element. It can be used for solar energy conversion based on dye, to cleave protein that contains the amino acid proline polymer, quantum dot sensitized nanocrystalline TiO2 solar cells using conjugated polymers as solid electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1317-80-2 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
dioxotitanio |
O2Ti | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Especificaciones
2500°C to 3000°C | |
1830°C to 1850°C | |
polvo APS de 1,0-2,0 micrómetros | |
O2Ti | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxotitanio | |
26042 | |
79.9 |
Titanium(IV) oxide, rutile | |
1317-80-2 | |
99.5% min (metals basis) | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water. | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 | |
4.23 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H351.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-282-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2275000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Titanium(IV) oxide, rutile
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Rutile