Learn More
Solución de sulfato de titanio(III), técnica, al ≈15 % (p/v) en ácido sulfúrico diluido
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Descripción
O12S3Ti2, número de CAS 10343-61-0, 69hci1s2xi, acmc-1bolh, trisulfato dititanio, ácido sulfúrico, titanio 3+ sal 3:2, trisulfato de titanio, 3+ sulfato de titanio 2:3, iii-sulfato de titanio , sesquisulfato de titanio, unii-69hci1s2xi, 500 ml, morado, SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H, titanio(3+);trisulfato, 36317
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado |
| CAS | 10343-61-0 |
| Fórmula molecular | O12S3Ti2 |
| Número MDL | 36317 |
| Sinónimo | titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2 |
| Clave InChI | SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3] |
| Nombre IUPAC | Titanio(3+); trisulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 383.902 |
| PubChem CID | 165866 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Titanium(III) sulfate solution, about 15% w/v
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid, Sulfuric acid, titanium(3+) salt (3:2)