Learn More
Kartell™ Casetes de inclusión de tejido - Tipo Mega
Tipo Mega para muestras de tamaño medio a grande
Marca:  Kartell™ 0292503
Código de producto. 10053011
  • 280.00€ / paquete de 1000
Descripción
  • Con marcado CE, certificado IVD
  • Tipo Mega
  • La tapa de cierre con ajuste se puede retirar fácilmente
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Blanco
    40 mm
    28 mm
    Polioximetileno (POM)
    Certificados
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    Kartell™ Casetes de inclusión de tejido - Tipo Mega > Color: Rojo, cantidad: 1000