Learn More
Epredia™ Casete de inclusión para tejidos II
Marca: Epredia™ B1000729FPK
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estilo de poro ranurado, ángulo de escritura plano de 45o, tapa de bloqueo rosa fluorescente de polímero acetálico con abertura frontal o trasera, suministrado en 10 tubos de 75 casetes Epredia™ Shandon
Especificaciones
75 cassettes |
Título del producto
Epredia™ Casete de inclusión para tejidos II >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido