Learn More
Lovibond™ Comprimidos acidificantes de DPD Tintometer™
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de gotas tradicionales.
Marca:  Lovibond™ 512120BT
37.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15311745
  • 38.85€ / paquete de 100
Descripción
  • El nuevo envase en blíster de papel de aluminio añade comodidad a la larga tradición de Lovibond en cuanto a protección lograda en la tecnología de producción de comprimidos.
  • Con la nueva tira de blíster, el usuario solo tiene que presionar el comprimido a través de la lámina protectora, directamente en la muestra
  • Cada comprimido se encuentra dentro de un molde de papel de aluminio individual, forrado con el más reciente material compuesto de aluminio, que garantiza el rendimiento del producto.
  • El tamaño del envase blíster se ha reducido a 91 x 34 mm para mayor comodidad de almacenamiento y envío
  • Se añade ‘BT’ al final del código para identificar el nuevo estilo de embalaje
  • Sencillo, ahorra tiempo y es práctico
  • No hay riesgos de seguridad si los comprimidos se utilizan de acuerdo con las instrucciones suministradas
  • Hojas de datos de seguridad disponibles para todos los reactivos
Especificaciones
Especificaciones
Reactivos en comprimidos para fotometría
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
100 comprimidos
Comprimidos acidificantes de DPD
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lovibond™ Comprimidos acidificantes de DPD Tintometer™ > Paquete de 100 comprimidos