Learn More
Lovibond™ Comprimidos para dureza del calcio Tintometer™
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de gotas tradicionales.
Marca:  Lovibond™ 505191
15.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15302005
  • 15.50€ / paquete de 250
Descripción
  • Comprimidos para dureza del calcio
  • Método: Recuento de comprimidos
  • Frasco de 250
Especificaciones
Especificaciones
Prueba de dureza de calcio
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Recuento de comprimidos
Comprimidos para dureza del calcio
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lovibond™ Comprimidos para dureza del calcio Tintometer™ > Comprimidos para dureza del calcio