Learn More
Isopropóxido de estaño(IV), 99 % (base metálica), 10 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15406955
Isopropóxido de estaño(IV), 99 % (base metálica), 10 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406955
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
500 ml
Código de producto. 15406955
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045480.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1184-61-8 | C12H32O4Sn | 359.094 g/mol
Tin(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of tin oxide nanoparticles, thin films, indium tin oxide (ITO) films , which shows desired electrochemical and conducting properties. Doped tin oxide nanoparticles and thin films find application as gas sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184-61-8
Fórmula molecular C12H32O4Sn
Peso molecular (g/mol) 359.094
Número MDL MFCD00145408
Clave InChI VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate
PubChem CID 85354423
Nombre IUPAC propan-2-ol;estaño
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin (IV) isopropoxide
Color Incolora
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Sn[OCH(CH3)2]4
Cantidad 500 mL
Número UN UN3274
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ketones and esters.
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isopropóxido de estaño(IV), 99 % (base metálica), 10 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >