Learn More
Elpro Messtechnik™ Registrador de PDF con pantalla LCD TI1
Generates PDF report automatically. Elpro Messtechnik™ Libero™ Ti1 PDF Data Logger provides temperature monitoring reports on any PC around the world withtout the need for specific, validated software.
Marca:  Elpro Messtechnik™ 800004
Encompass_Preferred
Código de producto. 11995407
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Registrador de temperatura Libero
• En opción, el software de explotación Elprolog Análisis permite analizar los datos en detalle
Especificaciones
Especificaciones
LCD
elproLOG
1
IP 54
1 to 60 min.
-35°C to +70°C
102 mm
16,000 Readings
400 Days
USB
FREE Ti1
0,1 °C
-35°C to +70°C
3 V
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Elpro Messtechnik™ Registrador de PDF con pantalla LCD TI1