Learn More
Thermo Scientific Chemicals Timolftaleína, solución al 0,05 % p/v en etanol Código de producto.: 11348977
Thermo Scientific Chemicals Timolftaleína, solución al 0,05 % p/v en etanol
Código de producto. p-4408658
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11348977
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038706.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125-20-2
Fórmula molecular C28H30O4
Peso molecular (g/mol) 430.544
Número MDL MFCD00005909
Clave InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31316
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-2-benzofuran-1-ona
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymolphthalein
Nombre de nota 0.05% w/v solution in ethanol
Beilstein 359413
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.55
Presión de vapor 57 hPa (150mm Hg) at 20°C
Densidad 0.92
Color Incolora
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteT29H005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/04/2025 Código de producto038706.AP,038706.AE
Número de loteT29H005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/04/2025 Código de producto038706.AP,038706.AE
Número de loteN14L506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Código de producto038706.AP,038706.AE
Número de loteZ27K505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2025 Código de producto038706.AP,038706.AE
Número de loteR16K518 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2024 Código de producto038706.AP,038706.AE
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Timolftaleína, solución al 0,05 % p/v en etanol >