Learn More
Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF Mouse, Clone: P-GF.44C, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 1890-MSM1-P0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF | |
Cytoplasmic and Nuclear | |
P-GF.44C | |
Unconjugated | |
NP_001107227 | |
Mouse | |
55kDa | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
1890 | |
IgG1 |
Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
TYMP | |
Recombinant full-length human Thymidine Phosphorylase (TP / PD-ECGF) protein | |
HUVEC cells. Breast, Bladder, Lung or Kaposi tumors | |
20 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Título del producto
Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF Mouse, Clone: P-GF.44C, enQuireBio™ > 20 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido