Learn More
Terumo™ Jeringa de tres piezas
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Agujas ultraafiladas
- Cuerpos transparentes
- Marcas de escala precisas y en negrita
- Acción suave del émbolo
- Envases desplegables a prueba de manipulación
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polypropylene |
Calibre de aguja | 21 G |
Sin látex | Sí |
Longitud (métrico) | 38 mm |
Tipo de producto | Jeringa de 3 piezas |
Cantidad | 100/paq. |
Volumen (métrico) | 5 ml |
Esterilidad | Estéril |
Título del producto
Terumo™ Jeringa de tres piezas >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido