Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03304185
241.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Matraces de reacción de conformidad con DIN 12392
- Con dos cuellos laterales paralelos
- Con juntas cónicas esmeriladas
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
6 L | |
Vidrio Duran | |
Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 14/23 | |
236 mm |
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo > 6000 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido