Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Diámetro exterior (métrico):
131 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
Junta cónica estándar:
Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 14/23
Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 19/26
Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 29/32
Cuello central NS 45/40, cuellos laterales NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Matraces de reacción de conformidad con DIN 12392
- Con dos cuellos laterales paralelos
- Con juntas cónicas esmeriladas
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 4 L |
Material | Vidrio Duran |
Junta cónica estándar | Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 14/23 |
Diámetro exterior (métrico) | 207 mm |
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido