Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03304476
156.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10264431
  • 243.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Descripción
  • Matraces de reacción de conformidad con DIN 12392
  • Con dos cuellos laterales paralelos
  • Con juntas cónicas esmeriladas
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
3 L
Vidrio Duran
Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 29/32
185 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo > 3000 mL