Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03305482
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10179550
  • 269.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Descripción
  • Matraces de reacción de conformidad con DIN 12392
  • Con dos cuellos laterales paralelos
  • Con juntas cónicas esmeriladas
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
5 L
Vidrio Duran
Cuello central NS 45/40, cuellos laterales NS 29/32
223 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo > 5000 mL