Learn More
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE
Las tapas SCAT y las tapas de seguridad para residuos están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca correcta para su contenedor todavía no está disponible, simplemente utilice el adaptador correspondiente.
Marca:  SCAT™ 117030
67.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10130200
  • 85.45€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de seguridad para residuos, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
  • Fabricado con material de politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
  • Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT
Especificaciones
Especificaciones
GPI 38-23 (f) a GL45 (m)
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Adaptador de rosca
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE > Rosca 1:GPI 38-23 (h), Rosca 2:GL45 (m)