Learn More
Solución de tiocianato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12932215
Solución de tiocianato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12932215 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12932215
Marca: Fisher Chemical A 048 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Fórmula molecular SCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiocyanate
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O
Cantidad 500 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1090079 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Código de productoA 048 500
Título del producto
Solución de tiocianato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ >