Learn More
Solución de amonio tiocianato, 0,1 M, Chem Lab™ Código de producto.: 10010462
Solución de amonio tiocianato, 0,1 M, Chem Lab™
Código de producto. 10010462
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 10010462
Marca: Chem Lab CL05.0105.1000
Especificaciones
Densidad 1g/cm3
Cantidad 1 L
Título del producto
Solución de amonio tiocianato, 0,1 M, Chem Lab™ >