Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo de poliuretano de poliéter termoplástico para M610 y M611
Etiquetas sin adhesivo para cables B-7643 sin soporte para M611 y M610
70.15€ - 106.00€
Especificaciones
Cantidad | 50 Labels |
---|---|
Tipo | Tag |
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 |
Material | Polyutherene |
Acabado | Matte |
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17867974
|
Brady™
312065 |
White | 15 mm |
70.15€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17847954
|
Brady™
312089 |
White | 25 mm |
87.70€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17857864
|
Brady™
312084 |
Black | 25 mm |
106.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17838074
|
Brady™
312088 |
Red | 25 mm |
106.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17818074
|
Brady™
312087 |
Orange | 25 mm |
106.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17828084
|
Brady™
312066 |
Yellow | 15 mm |
70.15€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17827894
|
Brady™
312090 |
Yellow | 25 mm |
87.70€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17897884
|
Brady™
312086 |
Green | 25 mm |
106.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17898044
|
Brady™
312085 |
Blue | 25 mm |
106.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Las etiquetas sin adhesivo para cables B-7643 no contienen halógenos añadidos y ofrecen unas excelentes características de seguridad junto con una mínima emisión de humos.
- Excelente resistencia a los productos químicos, el aceite y el agua
- Temperatura de funcionamiento de -40 °C a 90 °C
Especificaciones
50 Labels | |
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 | |
Matte | |
75 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
Tag | |
Polyutherene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
2.953 in. | |
0.45 mm | |
-40°F to +194°F |