Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo de poliuretano de poliéter termoplástico para M610 y M611
Etiquetas sin adhesivo para cables B-7643 sin soporte para M611 y M610
Marca:  Brady™ 312088
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17838074
  • 106.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las etiquetas sin adhesivo para cables B-7643 no contienen halógenos añadidos y ofrecen unas excelentes características de seguridad junto con una mínima emisión de humos.
  • Excelente resistencia a los productos químicos, el aceite y el agua
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a 90 °C
Especificaciones
Especificaciones
50 Labels
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065
Polyutherene
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
2.953 in.
0.45 mm
-40°F to +194°F
25 mm
Tag
Red
Matte
75 mm
Rectangle
-40°C to +90°C
0.984 in.
M610, M710, M611, BMP61, BMP71