Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo de poliuretano de poliéter termoplástico para M610 y M611
Etiquetas sin adhesivo para cables B-7643 sin soporte para M611 y M610
Marca: Brady™ 312066
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Descripción
- Las etiquetas sin adhesivo para cables B-7643 no contienen halógenos añadidos y ofrecen unas excelentes características de seguridad junto con una mínima emisión de humos.
- Excelente resistencia a los productos químicos, el aceite y el agua
- Temperatura de funcionamiento de -40 °C a 90 °C
Especificaciones
50 Labels | |
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 | |
Polyutherene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
2.953 in. | |
0.45 mm | |
-40°F to +194°F | |
15 mm | |
5 x 2 mm |
Tag | |
Yellow | |
Matte | |
75 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.591 in. | |
0.19 x 0.07 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |