Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo de poliuretano de poliéter termoplástico para M610 y M611
Etiqueta sin adhesivo de poliéster para cables, sin revestimiento, para M611 y M610
95.75€ - 181.00€
Especificaciones
Cantidad | 100 Labels |
---|---|
Tipo | Tag |
Certificaciones/conformidad | RoHS Directive 2011/65/EU |
Material | Polyester |
Acabado | Gloss |
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Longitud (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Longitud (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17887954
|
Brady™
312052 |
White | 2.362 in. | 10 mm |
95.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17887914
|
Brady™
312054 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
121.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17868064
|
Brady™
312063 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
121.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17877974
|
Brady™
312082 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
151.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17887964
|
Brady™
312077 |
Black | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
181.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17808044
|
Brady™
312053 |
Yellow | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
95.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17807874
|
Brady™
312055 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
121.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17807974
|
Brady™
312064 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
121.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17867884
|
Brady™
312083 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
151.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17857974
|
Brady™
312080 |
Red | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
181.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17847884
|
Brady™
312079 |
Green | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
181.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17838064
|
Brady™
312078 |
Blue | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
181.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17888064
|
Brady™
312081 |
Silver | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
181.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- La etiqueta sin adhesivo B-7598 de poliéster para la identificación de cables ha sido diseñada para la identificación de cables en exteriores.
- Ofrece una legibilidad y durabilidad de hasta 10 años en exteriores, y está disponible en 7 colores.
Especificaciones
100 Labels | |
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Gloss | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
Tag | |
Polyester | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.2 mm | |
-40°F to +212°F |